Learn More
Axygen™ Automation Micropipette Tips, PerkinElmer/MultiPROBE Janus™ Systems
Axygen™ Automation Micropipette Tips, PerkinElmer/MultiPROBE Janus™ Systems are constructed of polypropylene, and feature a variety of available options to suit your needs.
Marca:  Axygen™ RRP-50-C-R
Dettagli aggiuntivi : Peso : 11.30000kg
Codice prodotto. 11330295
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Available with or without aerosol-resistant filters
  • Available sterile/non-sterile
Specifica
Specifica
50 μL
Non-sterile
RNase-free, DNase-free, human gDNA-free, Nonpyrogenic
Automation, Round
Automation Micropipette Tip
Tip
Non-Filtered
Clear
Rack
10 racks/pk, 5 pk/cs
PerkinElmer MultiProbe