Learn More
Axygen™ Polypropylene Round Bottom 96 Well Assay Plates
Marca:  Axygen P-384-240SQ-C-SI
302.04 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23272" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.45000kg
Codice prodotto. 11320115
  • 330.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Standard
Clear
96
Conical Bottom (V-well)
8 x 12
Polypropylene
240 μL
Sample Collection