Learn More
Axygen™ Sistema di ricarica puntali Axygen™
Puntali per pipetta universali e stile Axygen™ in rack di ricarica facili da caricare
Marca: Axygen™ RFL-222-C
47.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23272" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.45600kg
Descrizione
Axygen™ Tip Refill System contains durable refill rack that can be easily refilled by hand and is autoclavable. These translucent Racks includes color-coded inserts for tip identification and are certified RNase-/DNase free. They are available in different colors and are packaged in bulk or racks.Specifica
200 μl | |
Trasparente | |
Universale | |
Yes |
Non sterile | |
Autoclavable | |
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |