Learn More
Axygen™ Sistema di ricarica puntali Axygen™
Puntali per pipetta universali e stile Axygen™ in rack di ricarica facili da caricare
Marca:  Axygen™ RFL-1200-C
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.35000kg
Codice prodotto. 12511288
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Axygen™ Tip Refill System contains durable refill rack that can be easily refilled by hand and is autoclavable. These translucent Racks includes color-coded inserts for tip identification and are certified RNase-/DNase free. They are available in different colors and are packaged in bulk or racks.
  • Certified to be RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Translucent rack allows tips to be easily seen
  • Color-coded insert allows for easy identification of tip
  • Specifica
    Specifica
    1200 μl
    Trasparente
    Rack
    96 Tips/Rack, 8 Racks/Pk, 6 Packs/Cs
    Non sterile
    Autoclavable
    Universale