Learn More
Azlon™ Disposal Bins
For safe disposal of broken glass
54.15€ - 89.60€
Specifica
Colore | Translucent |
---|---|
Forma | Rectangular |
Da utilizzare con (applicazione) | Safe Disposal of Broken Glass |
Product Type | Disposal Bin |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12060133
|
Azlon™
DBG002P |
26.5 cm | 23 cm |
54.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12050133
|
Azlon™
DBG001P |
70 cm | 30 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
For safe disposal of broken glass
- Self assembly rigid boxes
- Glass is safely held in strong leak proof and puncture resistant LDPE liner
- Lid has an integral waste flap for easy use and has a sealing feature for use when full
- Boxes are clearly printed with instructions for use
Specifica
Translucent | |
Rectangular | |
Safe Disposal of Broken Glass | |
Disposal Bin |