Learn More
Azlon™ Lid for Square Shaped HDPE Bucket
For use with square shaped HDPE bucket
20.90€ - 21.10€
Specifica
Product Type | Lid |
---|---|
Materiale | HDPE |
Autoclavabile | No |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Square Bucket |
Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12085562
|
Azlon
BWX118 |
White |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12045562
|
Azlon
BWX110 |
Black |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Lids with moulded inset handle for square shaped buckets
Specifica
Lid | |
No | |
45 mm | |
1 Ea. |
HDPE | |
Square Bucket | |
280 mm | |
280 mm |