Learn More
Azlon™ PMP Conical Flask
Manufactured from transparent PMP
Marca:  Azlon FDE442
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 12403621
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Wide neck with PP screw cap
  • Flask and cap can be autoclaved at 121°C
Specifica
Specifica
Polypropylene
50 mL
10 mL
1
34/35
Screw Cap
Transparent
PMP
92 mm
Conical