Learn More
Azlon™ PMP Conical Flask
Manufactured from transparent PMP
Marca: Azlon FDE444
24.84 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Descrizione
- Wide neck with PP screw cap
- Flask and cap can be autoclaved at 121°C
Specifica
Polypropylene | |
100 mL | |
20 mL | |
1 | |
34/35 | |
Screw Cap | |
GL40 |
Transparent | |
PMP | |
113 mm | |
Conical | |
Autoclavable | |
64 mm |