Learn More
Azlon™ Griffin Style Polypropylene Beakers
Ideal for general laboratory use
Marca:  Azlon BDC240P
48.07 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.73800kg
Codice prodotto. 15334921
  • 50.60€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 7056
  • Traditional beaker shape
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable at 121°C
  • Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
Specifica
Specifica
Translucent
1000 mL
Ideal for General Laboratory Use
100 mL
-20°C to +135°C
Autoclavable
ISO 7056
107 mm
Polypropylene
148 mm
6/Pk.
Griffin Beaker
Yes
Printed Scale