Learn More
Azlon™ Polypropylene Erlenmeyer Conical Flask
Polypropylene erlenmeyer conical flask with chemical resistance
Marca: Azlon FDE544
20.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04000kg
Descrizione
Polypropylene erlenmeyer conical flask with chemical resistance
- With chemical resistance
- Wide neck with PP screw cap
- Flask and cap can be autoclaved at 121°C
Specifica
Polypropylene | |
100 mL | |
20 mL | |
1 | |
34/35 | |
Screw Cap |
Translucent | |
Polypropylene | |
113 mm | |
Conical | |
Autoclavable | |
40 mm |