Learn More
Azlon™ Polypropylene Erlenmeyer Conical Flask
Polypropylene erlenmeyer conical flask with chemical resistance
Marca:  Azlon FDE546
23.18 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06300kg
Codice prodotto. 11946289
  • 24.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Polypropylene erlenmeyer conical flask with chemical resistance
  • With chemical resistance
  • Wide neck with PP screw cap
  • Flask and cap can be autoclaved at 121°C
Specifica
Specifica
Polypropylene
Conical
Polypropylene
1
45/40
Screw Cap
Transparent
250 mL
50 mL
Conical