Learn More
Azpack™ Cargille™ Immersion Oil
Choose between three types for normal or fluorescence microscopy. Azpack™ Cargille™ Immersion Oil is supplied with a listing of optical and physical properties.
Marca:  Azpack™ 11338113
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20340kg
Codice prodotto. 11338113
  • 73.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Supplied with specific optical and physical properties listing
  • For use with normal light or fluorescence microscopy
Specifica
Specifica
Olio da immersione di tipo B
1250 cSt
Normal light or fluorescence microscopy
120 ml
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.