Learn More
Azpack™ Cargille™ Immersion Oil
Choose between three types for normal or fluorescence microscopy. Azpack™ Cargille™ Immersion Oil is supplied with a listing of optical and physical properties.
73.70€ - 134.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Normal light or fluorescence microscopy |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Viscosità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Viscosità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11338113
|
Azpack™
11338113 |
Olio da immersione di tipo B | 1250 cSt | 120 ml |
73.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11358113
|
Azpack™
11358113 |
Olio da immersione di tipo FF | 170 cSt | 120 ml |
134.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Supplied with specific optical and physical properties listing
- For use with normal light or fluorescence microscopy
Specifica
Normal light or fluorescence microscopy |