Learn More
Azpack™ Cargille™ Immersion Oil
Choose between three types for normal or fluorescence microscopy. Azpack™ Cargille™ Immersion Oil is supplied with a listing of optical and physical properties.
Marca:  Azpack™ 11358113
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64771-72-8 Peso : 0.19620kg
Codice prodotto. 11358113
  • 134.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Supplied with specific optical and physical properties listing
  • For use with normal light or fluorescence microscopy
Specifica
Specifica
Olio da immersione di tipo FF
170 cSt
Normal light or fluorescence microscopy
120 ml