Learn More
Euro Protection™ Azurite Low-Cut Safety Shoes
Euro Protection™ Azurite Low-Cut Safety Shoes feature a defined heel for safety and steel soles and toe caps for protection
Marca:  Euro Protection™ 9AZUL41
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12098216
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Midsole with front protective covering.
  • Defined heel for better safety, especially on ladders.
  • Top grain leather upper.
  • Moisture wicking non-woven lining.
  • Removable, textile and foam insole.
  • Steel toe cap.
  • Stainless steel puncture resistant sole.
  • Injected polyurethane midsole.
  • Polyurethane outsole.
Specifica
Specifica
Black
Leather, Stainless Steel
Removable, textile and foam insole, stainless steel, puncuture-resistant sole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole.
Low
606 g per shoe in size 8
Moisture wicking non-woven lining.
41
Polyurethane, Steel
Steel
EN ISO 20345 : 2011