Learn More
Brady™ B-427 Self-laminating Vinyl Wire Marker Labels
Vinyl self-laminating labels for wire and electrical labeling.
468.00€ - 925.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | Yellow, Transparent |
Finitura | Matte |
Materiale | Self-laminating Vinyl |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Etichette per riga | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Etichette per riga | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11533075
|
Brady™
072010 |
36.5 mm | 3 | 41.3 mm |
925.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11553075
|
Brady™
072012 |
57.2 mm | 1 | 30.2 mm |
468.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11573075
|
Brady™
072014 |
57.2 mm | 2 | 60.3 mm |
468.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11563075
|
Brady™
072013 |
95.3 mm | 1 | 30.2 mm |
780.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11543075
|
Brady™
072011 |
95.3 mm | 3 | 101.6 mm |
800.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Permanent acrylic adhesive
- For smooth and textured surfaces
- For matte finish
Specifica
Not Autoclavable | |
Yellow, Transparent | |
Self-laminating Vinyl | |
Non-sterile | |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers | |
-70°C to +70°C | |
25.4 mm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Thermal Transfer | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
Rectangle | |
0.102 mm | |
25.4 mm |