Learn More
Brady™ B-437 Polyvinylfluoride Self-extinguishing Thermal Transfer Label Tape
Printable, self-extinguishing labels for Thermal Transfer Printers.
1375.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Finitura | Matte |
Materiale | PVF |
Print Technology | Thermal Transfer |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11593744
|
Brady™
030167 |
White |
1375.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11523754
|
Brady™
030170 |
Yellow |
1375.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Permanent acrylic adhesive
- For smooth and textured surfaces
- Self-extinguishing
Specifica
Not Autoclavable | |
Matte | |
Thermal Transfer | |
Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification | |
1 | |
-70°C to +135°C | |
91.4 m |
Permanent Acrylic | |
PVF | |
Non-sterile | |
BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers | |
1 Tape | |
0.091 mm | |
76.2 mm |