Learn More
Brady™ B-489A Polyester Labels for BBP33 and i3300 Printers
Polyester labels with permanent, rubber-based adhesive for use with B33 Series.
127.00€ - 210.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Rubber |
Colore | White |
Print Technology | Thermal Transfer |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Spessore (sistema metrico) | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Spessore (sistema metrico) | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15529294
|
Brady™
142969 |
25.4 mm | 0.13 mm | 28.6 mm | 50.8 mm |
210.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15934550
|
Brady™
142956 |
50.8 mm | 0.1 mm | 54 mm | 76.2 mm |
127.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16278811
|
Brady™
142958 |
50.8 mm | 0.13 mm | 54 mm | 76.2 mm |
133.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Permanent rubber adhesive
- Abrasion resistant
- For smooth, rough, or highly textured surfaces
Specifica
Not Autoclavable | |
White | |
Non-sterile | |
BBP™33, BradyPrinter i3300 and i5300 Industrial Label Printers | |
Rectangle |
Permanent Rubber | |
Thermal Transfer | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification | |
1 | |
-40°C to +120°C |