Learn More
Brady™ B-7606 Paper Thermal Transfer Labels
Printable, paper labels for Thermal Transfer Printers.
Marca:  Brady™ 236741
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 11503135
  • 476.00€ / 1 scatola
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Permanent acrylic adhesive
  • 25 mm small core
  • Glossy finish
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
White
Paper (B-7606)
Non-sterile
BBP™11, BBP™12, and THT 76 mm Core Printers
3000 Labels
-40°C to +50°C
155.6 mm
152.4 m
Permanent Acrylic
Gloss
Thermal Transfer
Warehouse Marking
1
Rectangle
0.081 mm
101.6 mm