Learn More
Brady™ B-7606 Paper Thermal Transfer Labels
Printable, paper labels for Thermal Transfer Printers.
269.00€ - 630.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | White |
Finitura | Gloss |
Materiale | Paper (B-7606) |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Forma | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Forma | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11523125
|
Brady™
236733 |
19.1 mm | Rectangle | 22.2 mm | 57.2 mm |
515.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11533125
|
Brady™
236734 |
38.1 mm | Rectangle | 41.3 mm | 101.6 mm |
630.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11553125
|
Brady™
236736 |
50.8 mm | Rectangle | 54 mm | 57.2 mm |
269.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11563125
|
Brady™
236737 |
76.2 mm | Rectangle | 79.4 mm | 57.2 mm |
269.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11583125
|
Brady™
236739 |
76.2 mm | Rectangle | 79.4 mm | 101.6 mm |
476.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11573125
|
Brady™
236738 |
101.6 mm | Rectangle | 104.8 mm | 57.2 mm |
269.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11593125
|
Brady™
236740 |
101.6 mm | Square | 104.8 mm | 101.6 mm |
476.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11543125
|
Brady™
236735 |
127 mm | Rectangle | 130.2 mm | 101.6 mm |
630.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11503135
|
Brady™
236741 |
152.4 m | Rectangle | 155.6 mm | 101.6 mm |
476.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Permanent acrylic adhesive
- 25 mm small core
- Glossy finish
Specifica
Not Autoclavable | |
White | |
Paper (B-7606) | |
Non-sterile | |
BBP™11, BBP™12, and THT 76 mm Core Printers | |
-40°C to +50°C |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
Warehouse Marking | |
1 | |
0.081 mm |