Learn More
Alpha Packaging™ Sacco in polietilene per rifiuti a rischio biologico B-safe™
Manufactured from polyethylene. Alpha Packaging™ B-safe™ Polyethylene Biohazard Bags effectively contain biohazard waste.
1320.00€
Specifica
Colore | Giallo |
---|---|
Monouso | Sì |
Materiale | Polietilene |
Product Type | Sacchetto per materiali a rischio biologico |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12320609
|
Alpha Packaging™
12320609 |
1015 mm |
1320.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Manufactured from polyethylene. Alpha Packaging™ B-safe™ Polyethylene Biohazard Bags effectively contain biohazard waste.
- Comes in loose packs or benchtop dispenser boxes.
- For heavy-duty disposal
- Marked on both sides with biohazard symbol and warnings:
- "Biohazard, Danger of Infection"
- "Burn Without Opening"
- Warning in English, French, and German
- Polyethylene (500 gauge)
Specifica
Giallo | |
Sì | |
Polietilene | |
Sacchetto per materiali a rischio biologico |