Learn More
Brady™ Nastro in vinile in rotolo continuo per stampanti BBP3x
Labels constructed of B-7569 Vinyl for indoor/outdoor use.
125.00€ - 281.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
---|---|
Finitura | Gloss |
Materiale | Vinyl (B-7569) |
Print Technology | Thermal transfer |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15402913
|
Brady™
120923 |
White | 30 m x 75 mm |
250.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15645937
|
Brady™
120903 |
Black | 30 m x 101 mm |
281.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15793539
|
Brady™
120907 |
Blue | 30 m x 101 mm |
281.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15843975
|
Brady™
120913 |
Orange | 30 m x 29 mm |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15961001
|
Brady™
120924 |
White | 30 m x 101 mm |
281.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- B-7569 is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels, and visual workplace labels
Specifica
Permanent Acrylic | |
Vinyl (B-7569) | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100 |
Gloss | |
Thermal transfer |