Learn More
Base/Neutrals Surrogate Standard, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep CLP90-SB5
Dettagli aggiuntivi : CAS : 75-09-2 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Descrizione
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte | CAS No. | Concentration |
---|---|---|
1,2-Dichlorobenzene-d4 | 2199-69-1 | 1000μg/mL |
2-Fluorobiphenyl | 321-60-8 | 1000μg/mL |
Nitrobenzene-d5 | 4165-60-0 | 1000μg/mL |
p-Terphenyl-d14 | 1718-51-0 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Base/Neutrals Surrogate Standard | |
5 mL | |
Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. | |
1000μg/mL | |
MeCl:Acetone |
5mL amber prescored glass ampule | |
2199-69-1,321-60-8,4165-60-0,1718-51-0 | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation | |
1,2-Dichlorobenzene-d4,2-Fluorobiphenyl |
Sicurezza e movimentazione
- Base/Neutrals Surrogate Standard, 5 mL
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: dichloromethane, acetone, nitrobenzene-d5
Product intended for laboratory use only