Learn More
Base/Neutrals Surrogate Standard, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
83.35€ - 107.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12779695
|
SPEX Certiprep
CLP90-SB5 |
5 mL | 5mL amber prescored glass ampule |
83.35€
5mL |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12769695
|
SPEX Certiprep
CLP90-SB |
1 mL | 2mL amber prescored glass ampule |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte | CAS No. | Concentration |
---|---|---|
1,2-Dichlorobenzene-d4 | 2199-69-1 | 1000μg/mL |
2-Fluorobiphenyl | 321-60-8 | 1000μg/mL |
Nitrobenzene-d5 | 4165-60-0 | 1000μg/mL |
p-Terphenyl-d14 | 1718-51-0 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Product intended for laboratory use only