Learn More
Integra Biosciences™ acu 2 Supporto per pipetta a batteria
Per pipettaggi di precisione. Il portapipette a batteria Integra Biosciences™ rappresenta il portapipette più diffuso grazie ai colori e alla bilancia da pesatura.
Marca: Integra Biosciences™ 155016
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45000kg
Descrizione
Cable free pipette controller. Extremely lightweight, compact and easy to use. Works on a rechargeable 9V NiMH battery which is easily inserted at the top of the handle. One charge is sufficient to fill and purge at least 500 x 50mL pipettes. Accepts standard pipettes ranging from 0.1mL to 100mL. Comes in a range of five transparent colors and a traditional light grey to aid identification. With battery, transformer for 230V/50Hz, sterile filter and wall mount.Specifica
All’idruro di nickel metallico | |
0.45 μm | |
Membrana idrofobica | |
50 Hz |
Rosso | |
Supporto per pipette | |
230 V |