Learn More
Integra Biosciences™ acu 2 Supporto per pipetta a batteria
Per pipettaggi di precisione. Il portapipette a batteria  Integra Biosciences™  rappresenta il portapipette più diffuso grazie ai colori e alla bilancia da pesatura.
Marca:  Integra Biosciences™ 155018
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45496kg
Codice prodotto. 10768082
  • 512.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Cable free pipette controller. Extremely lightweight, compact and easy to use. Works on a rechargeable 9V NiMH battery which is easily inserted at the top of the handle. One charge is sufficient to fill and purge at least 500 x 50mL pipettes. Accepts standard pipettes ranging from 0.1mL to 100mL. Comes in a range of five transparent colors and a traditional light grey to aid identification. With battery, transformer for 230V/50Hz, sterile filter and wall mount.
Specifica
Specifica
All’idruro di nickel metallico
0.45 μm
Membrana idrofobica
50 Hz
Trasparente
Supporto per pipette
230 V