Learn More
BD Capture Assay Set
Measurement of cytokines levels in-vivo
1075.00€
Specifica
Include | Plate coating Antibody, in vivo capture Antibody, IVC standard, Enzyme concentrate, technical data sheet and lot specific certificate of analysis |
---|---|
Quantità | 10 Plates |
Formato | Set |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12850470
|
BD
558491 |
Mouse IFN-gamma capture assay set |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Reactivity: Mouse
- Format: Set
In-vitro capture assay
Specifica
Plate coating Antibody, in vivo capture Antibody, IVC standard, Enzyme concentrate, technical data sheet and lot specific certificate of analysis | |
10 Plates | |
Set |
Research Use Only