Learn More
BD Difco™ Listeria O Antisera
Used as positive control in identification of Listeria monocytogenes in the slide agglutination test
Marca: BD 223011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Descrizione
Listeria monocytogenes is a widespread problem in public health and the food industries.
- Lyophilized, polyclonal rabbit antisera containing approximately 0.1% sodium azide as a preservative
- Listeria O Antisera Types 1 and 4 are specific for the respective serotypes of L. monocytogenes while Listeria O Antiserum Poly contains agglutinins for L. monocytogenes serotypes 1 and 4
For in vitro Diagnostic Use.
Certifications
CE marked
Specifica
CE Marked; For in vitro diagnostic use | |
Antiserum | |
1 mL |
Refrigerate, store at 2°C to 8°C | |
Used as positive control in identification of Listeria monocytogenes in the slide agglutination test |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium Azide