Learn More
BD Difco™ Listeria O Antisera
Used as positive control in identification of Listeria monocytogenes in the slide agglutination test
202.00€ - 417.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Marked; For in vitro diagnostic use |
---|---|
Content And Storage | Refrigerate, store at 2°C to 8°C |
Product Type | Antiserum |
Da utilizzare con (applicazione) | Used as positive control in identification of Listeria monocytogenes in the slide agglutination test |
Quantità | 1 mL |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11712764
|
BD
223001 |
Antiserum |
398.00€
1mL |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11722764
|
BD
223011 |
Antiserum |
202.00€
1mL |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11732764
|
BD
223021 |
Antiserum |
417.00€
1mL |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Listeria monocytogenes is a widespread problem in public health and the food industries.
- Lyophilized, polyclonal rabbit antisera containing approximately 0.1% sodium azide as a preservative
- Listeria O Antisera Types 1 and 4 are specific for the respective serotypes of L. monocytogenes while Listeria O Antiserum Poly contains agglutinins for L. monocytogenes serotypes 1 and 4
For in vitro Diagnostic Use.
Certifications
CE marked
Specifica
CE Marked; For in vitro diagnostic use | |
Antiserum | |
1 mL |
Refrigerate, store at 2°C to 8°C | |
Used as positive control in identification of Listeria monocytogenes in the slide agglutination test |