Learn More
BD BV480 Rat Anti-Human CXCR5 (CD185)
In peripheral blood, CXCR5 expression is restricted to B lymphocytes and a small subset of CD4+ and CD8+ lymphocytes. BD Horizon™ BV480 Rat Anti-Human CXCR5 (CD185) has restricted expression pattern of CXCR5 on B cells and follicular T helper cells (Tfh) that suggests this receptor functions as a regulator of B and T cell migration.
316.00€ - 675.00€
Specifica
Product Type | BV480 Rat Anti-Human CXCR5 (CD185) |
---|---|
Quantità | 5 μL |
Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
Cross-reattività | QC Testing: Human |
Forma | BV480 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Sufficiente per | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Sufficiente per | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15874779
|
BD
566142 |
5 μL | 100 Tests |
675.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15844829
|
BD
566191 |
5 μL | 25 Tests |
316.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- With an Ex Max of 436nm and Em Max at 478nm, BD Horizon™ BV480 can be excited by the violet laser and detected in the BD Horizon™ BV510 (525/40nm) filter set
- BV480 has less spillover into the BV605 detector and, in general, is brighter than BV510
Specifica
BV480 Rat Anti-Human CXCR5 (CD185) | |
Flow Cytometry | |
BV480 | |
Store undiluted at 4°C |
5 μL | |
QC Testing: Human | |
5 μL | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide |