Learn More
Benchmark Scientific™ BeadBath Duo™
The BeadBath Duo allows for precise temperature control when using either water or thermal beads.
790.23€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tubes, Bottles, Flasks |
---|---|
Gamma di temperatura | 5°C to 80°C |
Tipo | Bath |
Tensione | 230 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (P x L x A) | Dimensioni interne (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (P x L x A) | Dimensioni interne (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17997070
|
Benchmark Scientific™
B2402-E |
2 L | 20.3 x 16.5 x 15.2 cm | 15.2 x 13.9 x 10.1 cm |
790.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Convert from a water bath to a bead bath at the touch of a button
- Two separate modes for beads or water ensure optimal performance
- Quik-Cal™, simple in-lab calibration function
- Accurate and uniform temperature control
- No constant refilling
- Accessory-free securing of containers
- Ability to run constantly without waiting for heating
Specifica
Tubes, Bottles, Flasks | |
Bath | |
50/60 Hz |
5°C to 80°C | |
230 V |