Learn More
Bel-Art™ Ancorette magnetiche doppie Spinfin™ SP Scienceware™
Per agitare liquidi in recipienti a fondo sferico dove non è possibile utilizzare altre ancorette magnetiche.
Marca:  Bel-Art™ F37126-0001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11308723
  • 25.35€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In PTFE
  • Le alette sulla parte superiore e inferiore garantiscono un'agitazione completa
  • Nessun ondeggiamento, posizione mantenuta all'interno del recipiente
  • Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in PTFE omologato di grado FDA, USP classe VI
  • Durevole e inerte
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
25.4 mm
19.1 mm
PTFE (politetrafluoroetilene)
1 in
0.75 pollici