Learn More
Bel-Art™ Ancorette magnetiche doppie Spinfin™ SP Scienceware™
Per agitare liquidi in recipienti a fondo sferico dove non è possibile utilizzare altre ancorette magnetiche.
Marca: Bel-Art™ F37126-0012
19.13 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- In PTFE
- Le alette sulla parte superiore e inferiore garantiscono un'agitazione completa
- Nessun ondeggiamento, posizione mantenuta all'interno del recipiente
- Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in PTFE omologato di grado FDA, USP classe VI
- Durevole e inerte
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
12.7 mm | |
12.7 mm | |
0.5 pollici |
0.5 pollici | |
Ancoretta | |
PTFE (politetrafluoroetilene) |