Learn More
Bel-Art™ Cellette per dialisi di equilibrio SP Scienceware™
Con viti in acciaio inossidabile che si serrano sulla membrana per dialisi e fungono anche da guarnizione
Marca: Bel-Art™ H40260-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- In acrilico trasparente
- Le viti dei fori di riempimento su ciascuna semicavità sono in acciaio inossidabile rivestito in fluoropolimero
- Il volume mostrato corrisponde ad una semicella (doppio per il volume totale della cella)
- Un punto rosso su una metà della cella di equilibrio identifica facilmente le metà altrimenti identiche
Specifica
Celletta per dialisi | |
1 ml | |
Confezioni singole |
Acrilico | |
Trasparente | |
Le viti in acciaio inossidabile si serrano sulla membrana per dialisi e fungono anche da guarnizione |