Learn More
Bel-Art™ Dipper con manico lungo SP Scienceware™
Manici saldati. Campionamento facilitato in serbatoi, vasche, laghi, ecc. grazie ai becher a immersione con manico lungo SP Scienceware™. Questi becher a immersione in polietilene ad alta densità non si arrugginiscono o corrodono, forniscono una resistenza chimica eccellente e “se necessario” galleggiano.
Marca: Bel-Art™ F36782-0032
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
Welded handles. SP Scienceware™ Long-Handled Dippers for easy sampling from tanks, vats, and lakes. These high-density polyethylene plastic dippers will not rust or corrode, provide excellent chemical resistance and float, “just in case.”
- High-density polyethylene dippers will not rust or corrode
- Provide excellent chemical resistance
- Handle is welded to the rigid bowl at a 45° angle
- End of the handle has a hook for hanging
- Handle diameter: 29mm (1.13 in.)
Specifica
Mestolo | |
Maniglia in due pezzi | |
32 once | |
Per un'agevole estrazione di campioni da serbatoi, vasche e laghi | |
2.9 cm | |
3.7 m |
HDPE | |
Lunga | |
1000 ml | |
1,13 in. | |
12 piedi |