Learn More
Bel-Art™ Rack di provette per campioni NMR SP Scienceware™
Per l'organizzazione e la protezione di provette per risonanza magnetica nucleare a pareti sottili.
43.70€
Specifica
Product Type | Rack, per provette per campioni RMN |
---|---|
Matrice | 6 x 12 |
Autoclavabile | Sì |
Colore | Bianco |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13462509
|
Bel-Art™
F18854-0003 |
Provette da 3 mm (72) |
43.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- In robusto polipropilene stabile
- Pozzetti emisferici nel ripiano per provette inferiore
- Maniglie sulle piastre terminali per facilitare il trasporto
- I rack si impilano in modo sicuro per risparmiare spazio sul banco
- Contiene fino a 72 provette in array 6 x 12
- Chimicamente resistente e autoclavabile
- Dimensioni: 21L x 11P x 22 cm (8 3/8 x 4 1/2; x 8 3/4 poll.
Specifica
Rack, per provette per campioni RMN | |
Sì | |
Polipropilene | |
8,375 in. | |
4,5 in. | |
8,75 in. |
6 x 12 | |
Bianco | |
21 cm | |
11 cm | |
22 cm |