Learn More
Bel-Art™ Imbuti Buchner, singolo pezzo, SP Scienceware™
In HPDE monopezzo con piastra filtrante porosa sigillata in polietilene Fritware™
Marca:  Bel-Art™ F14611-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15980kg
Codice prodotto. 12314046
  • 40.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La piastra con filtro a porosità grossolana (da 90 a 130 micron) garantisce ritenzione e flusso rapido sotto vuoto
  • Utilizzabile con o senza carta da filtro
  • Non utilizzare a temperature superiori a 52 °C (125 °F)
  • Per l'uso con chiusura ermetica per filtro Vac-Ring (codice produttore n. 38959-0000) per un'impostazione rapida del filtro
Specifica
Specifica
13.2cm
HDPE
12.2cm
Coarse
125°F
1000 mL
Fritware™ polyethylene filter
10.0cm
90 to 130μ
52°C