Learn More
Bel-Art™ Imbuti Buchner, singolo pezzo, SP Scienceware™
In HPDE monopezzo con piastra filtrante porosa sigillata in polietilene Fritware™
18.10€ - 40.50€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Descrizione | Fritware™ polyethylene filter |
Porosità | Coarse |
Dimensione del poro | 90 to 130μ |
Temperatura max (sistema imperiale) | 125°F |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) piastra | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Lunghezza (sistema metrico) gambo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) piastra | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Lunghezza (sistema metrico) gambo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12384036
|
Bel-Art™
F14608-0000 |
50 mL | 3.6cm | 4.2cm | 6.1cm |
18.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12394036
|
Bel-Art™
F14609-0000 |
150 mL | 7.0cm | 8.1cm | 6.0cm |
21.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12304046
|
Bel-Art™
F14610-0000 |
400 ml | 10.4cm | 11.3cm | 7.1cm |
30.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12314046
|
Bel-Art™
F14611-0000 |
1000 mL | 12.2cm | 13.2cm | 10.0cm |
40.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- La piastra con filtro a porosità grossolana (da 90 a 130 micron) garantisce ritenzione e flusso rapido sotto vuoto
- Utilizzabile con o senza carta da filtro
- Non utilizzare a temperature superiori a 52 °C (125 °F)
- Per l'uso con chiusura ermetica per filtro Vac-Ring (codice produttore n. 38959-0000) per un'impostazione rapida del filtro
Specifica
HDPE | |
Coarse | |
125°F |
Fritware™ polyethylene filter | |
90 to 130μ | |
52°C |