Learn More
Bel-Art™ Ancorette magnetiche rotonde Spinbar™ SP Scienceware™
Le ancorette magnetiche cilindriche offrono eccellenti funzionalità di centratura e di conservazione dell'integrità dei campioni
Marca: Bel-Art™ F37111-0004
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- Il piccolo perno ad anello rimovibile centrale aggiunge versatilità
- Il perno ad anello consente un'area di contatto minima tra la barra e il recipiente, riduce l'attrito e la formazione di striature nei contenitori di plastica
- Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in PTFE omologato di grado FDA, USP classe VI
- Durevole e inerte
- Autoclavabile
Certifications
Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
Specifica
16 mm | |
0.62 in | |
50 | |
Sì | |
101.6 mm |
4 in | |
Bianco | |
Magnete AlNiCo | |
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008 | |
Cilindrico |