Learn More
Bel-Art™ Assortimento di ancorette magnetiche Spinbox™ Spinplus™ SP Scienceware™
Utili assortimenti di dimensioni e forme comuni
Marca: Bel-Art™ F37187-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Includes: 16 ancorette ottagonali assortite, standard e micro; ancorette standard con perno ad anello. 12 ancorette ottagonali assortite, ancorette standard con perno ad anello. 22 ancorette rotonde assortite con perni ad anello rimovibili sulle ancorette con lunghezza superiore a 1 pollice. 18 ancorette poligonali assortite in misure metriche. 24 ancorette ottagonali assortite, codifica a colori, con perno ad anello. 12 micro ancorette assortite con codifica a colori. 13 ancorette ovali assortite. 5 ancorette Spinplus assortite a forma di “+”
Descrizione
- Pratica custodia per separare dimensioni e stili per un'organizzazione semplice e senza inutili ricerche
- Rivestimento in Teflon™ PTFE a basso attrito di grado FDA, USP Classe VI; durevole e inerte
- Disponibili in forma ottagonale, ovale e Spinplus™
- Sterilizzabile in autoclave
Certifications
ISO 9001:2008
Specifica
16 assorted standard and micro octagonal bars; 12 assorted standard octagonal bars with pivot ring; 22 assorted standard round bars with pivot ring (removable pivot ring on bars longer than 1 in.); 18 assorted metric polygon colour-coded bars; 24 assorted colour-coded micro bars with pivot ring; 12 assorted egg shaped bars; 13 assorted Spinplus including 5 '+' shaped bars | |
Yes | |
Egg |
Alnico Magnet | |
FDA, USP Class VI, ISO 9001:2008, SGS |