Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento SP Scienceware™ Sterileware™ Economy
In polistirene stampato ad alto impatto per durata e resistenza elevate. I cucchiai per campionamento SP Scienceware™ Sterileware™ Economy sono ideali per la raccolta di piccoli volumi specifici di campione in polvere o liquido.
Marca: Bel-Art™ F36740-0003
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.81000kg
Descrizione
- Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
- Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
- For one-time use
Specifica
Cucchiaio per campioni | |
Certificato di trattamento per sterilizzazione | |
5 ml | |
Sterile | |
FDA | |
100/Pk. |
Polistirene | |
Piatto | |
Sì | |
Bianco | |
Strumenti progettati per il recupero di piccoli campioni di polveri o liquidi con volume specifico; duraturi e resistenti nel campionamento di polveri impaccate |