Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento SP Scienceware™ Sterileware™ Economy
In polistirene stampato ad alto impatto per durata e resistenza elevate. I cucchiai per campionamento SP Scienceware™ Sterileware™ Economy sono ideali per la raccolta di piccoli volumi specifici di campione in polvere o liquido.
Marca: Bel-Art™ F36740-0024
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.36080kg
Descrizione
- Molded of durable, white high-impact polystyrene for durability and stiffness when sampling packed powders
- Flat-bottom shape permits use as a weighing boat
- For one-time use
Specifica
Cucchiaio per campioni | |
Piatto | |
Non-sterile | |
Consentono un campionamento rapido di volumi specifici per misurazioni di campioni secchi e liquidi; duraturi e resistenti nel campionamento di polveri confezionate |
Polistirene | |
8 ml | |
Bianco | |
12/Pk. |