Learn More
Bel-Art™ Miscelatore per cuvette Stir and Add™ SP Scienceware™
In acrilico trasparente con manico dritto, questo strumento viene utilizzato quando le reazioni vengono eseguite direttamente nelle cuvette, per miscelare reagenti aggiunti
Marca: Bel-Art™ F37752-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Il movimento verso l'alto e verso il basso della cella favorisce una miscelazione completa
- Diametro dell’albero di 3.17 mm (0.125 pollici)
- Impugnatura dritta
Utilizzato per aggiungere enzimi e altri materiali alla soluzione nelle celle dello spettrofotometro.
Specifica
3.17 mm | |
0.125 in | |
Utilizzato per aggiungere enzimi e altri materiali alla soluzione nelle celle dello spettrofotometro; questo strumento viene utilizzato quando le reazioni vengono eseguite direttamente nelle cuvette, per miscelare reagenti aggiunti | |
Acrilico |
4.5 pollici | |
Tipo di cellula: Percorso ottico da 10mm; impugnatura diritta | |
36/scatola | |
11.4 cm |