Learn More
Bel-Art™ Pipettatore Pasteur a otto canali Transpette™
Per lavaggio di piastre, travasi e aspirazione di surnatante da piastre Microwell
Marca: Bel-Art™ F37873-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Per lavaggio di piastre, travasi e aspirazione di surnatante da piastre Microwell
- 8 canali, ognuno con 600μ l di capacità
- In plastica traslucida
- Smaltire dopo utilizzi radioattivi “ad alte temperature” per evitare la contaminazione da radiazioni di costosi dispositivi per la manipolazione dei liquidi
- Non autoclavabile
- Disponibili con opzioni sterili e non sterili
Specifica
PP (polipropilene) | |
Per lavaggio di piastre, travasi e aspirazione di surnatante da piastre Microwell | |
Bulk | |
Pipette di trasferimento |
Non sterile | |
25/conf. | |
600 μ l | |
Sì |