Learn More
Kern Sohn Bilancia da tavolo GAB
Compact bench scale that is practical for small spaces.
Marca:  Kern Sohn GAB 30K0.2N
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.00000kg
Codice prodotto. 17301663
  • 402.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (produzione, magazzino, spedizione ecc.)
  • Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
  • Sommare dei pesi
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Specifica
30 kg
0.2 g
Compact