missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beta Catenin Mouse, Clone: CTNNB1/1507, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | Beta Catenin |
|---|---|
| Clone | CTNNB1/1507 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15969867
|
EnquireBio
1499-MSM7-P0 |
20 μg | |||||||
|
15979867
|
EnquireBio
1499-MSM7-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Risparmia 76.40€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| Beta Catenin | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 1499 | |
| Recombinant human full-length beta-Catenin (p120) protein fragment | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 92kDa |
| CTNNB1/1507 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_001895 | |
| CTNNB1 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface and cytoplasmic | |
| HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto