Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Phenyl Columns, 5μm Particle Size
BetaBasic columns are highly efficient and reproducible for small molecules, peptides and protein digests
Marca:  Thermo Scientific™ 71805-252130
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10408004
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
Analytical Column
5 μm
250 mm
5 μm
200 m²/g
Phenyl (Ph)
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
HPLC
2.1 mm
LC/MS Separation
Spherical
150 Å
L11
Beta
7%
Yes
HPLC Column