Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Phenyl Columns, 5μm Particle Size
BetaBasic columns are highly efficient and reproducible for small molecules, peptides and protein digests
696.66€ - 821.07€
Specifica
Spessore pellicola | 5 μm |
---|---|
Da utilizzare con | LC/MS Separation |
Forma particelle | Spherical |
Dimensione particelle | 5 μm |
Dimensione del poro | 150 Å |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10231145
|
Thermo Scientific™
71805-254630 |
4.6 mm | 250 mm |
821.07€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10794556
|
Thermo Scientific™
71805-154630 |
4.6 mm | 150 mm |
783.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10408004
|
Thermo Scientific™
71805-252130 |
2.1 mm | 250 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
- Superb pH stability
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
5 μm | |
Spherical | |
150 Å | |
L11 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
LC/MS Separation | |
5 μm | |
200 m²/g | |
Phenyl (Ph) | |
7% | |
Yes |