Learn More
Abnova™ BGLAP/CEN1q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FG0214.100uL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 16053345
  • 1475.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Store at 4°C in the dark
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
BGP,OC,PMF1
632
100 μL
Tube
bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein
BGLAP
DNA/RNA