Learn More
Bicine, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15895088
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
150-25-4
C6H13NO4
163.173
MFCD00004295
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
N,N-bis[2-Hydroxyethyl]glycine
8761
CHEBI:40957
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetic acid
C(CO)N(CCO)CC(=O)O
150-25-4
C6H13NO4
163.173
MFCD00004295
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
N,N-bis[2-Hydroxyethyl]glycine
8761
CHEBI:40957
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetic acid
C(CO)N(CCO)CC(=O)O
Materiale o nome chimico Bicine
Punto di fusione ∼191°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Note percentuale saggio Dry basis
Formula lineare (CH2CH2OH)2NCH2COOH
Imballaggio Plastic bottle
Beilstein 1769362
Peso formulazione 163.17
Percent Purity 98.5 to 101.5%